Learn More
Cytiva Carta per cromatografia in cellulosa di grado 1 Chr
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia in cellulosa Whatman™ Grado 1 Chr ha una portata lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
Marca: Cytiva 3001-653
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography paper is a smooth surface, 0.18 mm thick paper with a linear flow rate (water) of 130 mm/30 min.
The world standard chromatography paper: 18mm paper for general analytical separations, available in rolls, sheets or strips.- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques.
- Widely used in protein and nucleic acid blotting.
- Good resolution for general analytical separations.
Specifica
1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations. | |
0.18 mm | |
Separazioni analitiche generiche, blotting di proteine e acidi nucleici | |
Grade 1 Chr | |
Linter di cotone di alta qualità | |
5.0 cm | |
100 m |
5.0 cm x 100 m (1.96 in. x 328.0 ft.) | |
Liscio | |
Rotolo | |
328.0 ft. | |
1.96 in. | |
130 mm/30 min. |