Learn More
Cytiva Carta per cromatografia in cellulosa di grado 1 Chr
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 m
100 m
21.3 cm
30 cm
58 cm
Larghezza (sistema metrico):
1 cm
3.0 cm
5.0 cm
10 cm
10.0 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Sheet
Striscia
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography paper is a smooth surface, 0.18 mm thick paper with a linear flow rate (water) of 130 mm/30 min.
The world standard chromatography paper: 18mm paper for general analytical separations, available in rolls, sheets or strips.
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques.
- Widely used in protein and nucleic acid blotting.
- Good resolution for general analytical separations.
Specifica
Specifica
| Descrizione | 1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations. |
| Dimensioni (L x P) | 5.0 cm x 100 m (1.96 in. x 328.0 ft.) |
| Spessore pellicola | 0.18 mm |
| Finitura | Smooth |
| Da utilizzare con (applicazione) | Alta risoluzione per separazioni analitiche generiche e nel blotting di proteine e acidi nucleici |
| Formato | Rotolo |
| Grado | Grade 1 Chr |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 328.0 ft. |
| Materiale | Cellulosa |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
| Vedi altri risultati |