Learn More
Cytiva Carta per cromatografia in cellulosa di grado 1 Chr
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia in cellulosa Whatman™ Grado 1 Chr ha una portata lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
Marca:  Cytiva 3001-964
114.00 EUR valido fino al 2025-03-14
Usa il codice promo "24142" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10671193
  • 120.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography paper is a smooth surface, 0.18 mm thick paper with a linear flow rate (water) of 130 mm/30 min.
The world standard chromatography paper: 18mm paper for general analytical separations, available in rolls, sheets or strips.
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques.
  • Widely used in protein and nucleic acid blotting.
  • Good resolution for general analytical separations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations.
0.18 mm
Alta risoluzione per separazioni analitiche generiche e nel blotting di proteine e acidi nucleici
Grade 1 Chr
Cellulosa
11 cm
21.3 cm
11 x 21.3 cm (4.3 x 8.38 in.)
Smooth
Striscia
8.4 in.
4.3 in.
130/30 mm/min.