Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 2 Chr Cellulose Chromatography Paper
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
46 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Manufactured and tested typically for chromatographic techniques; which ensures the wicking capability and uniformity of capillary action.
- Pure cellulose produced from high quality cotton linters without any additives
Specifica
Specifica
| Descrizione | Grade 2 Chr cellulose chromatography sheets is a 0.18 mm paper for higher resolution applications. |
| Dimensioni (L x P) | 46 x 57 cm (18.1 x 22.4 in.) |
| Spessore pellicola | 0.18 mm |
| Finitura | Smooth |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Optical or Radiometric Scanning and Also Used in Protein and Nucleic Acid Blotting |
| Formato | Sheet |
| Grado | Grade 2 Chr |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18.11 in. |
| Materiale | Cellulose |
| Larghezza (sistema imperiale) | 22.4 in. |
| Vedi altri risultati |