Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 20 Chr Cellulose Chromatography Paper
Codice prodotto. 11378854
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
46 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11378854
Marca: Cytiva 3020917
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 20 Chr cellulose chromatography sheets is a 0.17 mm paper for separation of samples of unknown composition, with outstanding resolution (at low loadings.)
Dimensioni (L x P) 46 x 57 cm (18.1 x 22.4 in.)
Spessore pellicola 0.17 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) For Optical or Radiometric Scanning and Also Used in Protein and Nucleic Acid Blotting
Formato Sheet
Grado Grade 20 Chr
Lunghezza (sistema imperiale) 18.11 in.
Materiale Cellulose
Larghezza (sistema imperiale) 22.4 in.
Larghezza (sistema metrico) 57 cm
Portata 85 mm/30 min.
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm