Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 3MM Chr Cellulose Chromatography Paper: Circles
Ideal for electrophoresis
18.20€ - 18.25€
Specifica
Descrizione | Grade 3 MM Chr cellulose chromatography circles is a 0.34 mm paper for general chromatography and electrophoresis. |
---|---|
Portata | 130 mm/30 min. |
Spessore pellicola | 0.34 mm |
Formato | Circle |
Da utilizzare con (applicazione) | For General Chromatography and Electrophoresis |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11340444
|
Cytiva
1030-024 |
2.4 cm | Cotton Linters |
18.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11312875
|
Cytiva
1030-025 |
2.5 cm | Cellulose |
18.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured and tested typically for chromatographic techniques, which ensures the wicking capability and uniformity of capillary action.
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters without any additives
- Thickness: 0.34mm
- Flow rate is 130mm/30 min.
Specifica
Grade 3 MM Chr cellulose chromatography circles is a 0.34 mm paper for general chromatography and electrophoresis. | |
0.34 mm | |
For General Chromatography and Electrophoresis |
130 mm/30 min. | |
Circle | |
Grade 3 mm Chr |