Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa grado 603
Disponibili in varie misure e lunghezze per garantire un'aderenza ottimale. I ditali per estrazione in cellulosa Whatman™ grado 603 sono utilizzati per l'estrazione di pesticidi da campioni ambientali e l'analisi dei grassi nell'industria alimentare
Marca:  Cytiva 10350236
120.77 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10237830
  • 130.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 23-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Range in size and length to ensure optimal fit.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles are for use with extracting pesticides from environmental samples and fat analysis in the food industry
Pure Cellulose Thimbles
  • Made from pure cotton cellulose
  • For extraction of pesticides from environmental samples, fat analysis in the food industry
  • Single-thickness thimbles have wall thickness of approximately 1mm
  • Double-thickness thimbles have ∽2mm wall thickness
Borosilicate Glass Thimbles
  • For high-temperature extractions up to 550°C (1022°F). Also for using solvents incompatible with cellulose thimbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 Pk.
1.18 in.
Cellulose
To analyze fats and extract organic compounds
3.9 in.
266°F
Extraction Thimble
603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
30 mm
1.5 mm
603
100 mm
130°C