Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa grado 603
Codice prodotto. 11393085
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
22 mm
25 mm
2.6 cm
27 mm
28 mm
30 mm
3.3 cm
33 mm
34 mm
35 mm
40 mm
44 mm
48 mm
Lunghezza (sistema metrico):
6 cm
60 mm
80 mm
85 mm
90 mm
94 mm
100 mm
11.8 cm
130 mm
145 mm
150 mm
200 mm
205 mm
230 mm
Spessore della parete:
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11393085
Marca: Cytiva 10350275
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibili in varie misure e lunghezze per garantire un'aderenza ottimale. I ditali per estrazione in cellulosa Whatman™ grado 603 sono utilizzati per l'estrazione di pesticidi da campioni ambientali e l'analisi dei grassi nell'industria alimentare
Range in size and length to ensure optimal fit.. Whatman™ Grade 603 Cellulose Extraction Thimbles are for use with extracting pesticides from environmental samples and fat analysis in the food industry
Pure Cellulose Thimbles
  • Made from pure cotton cellulose
  • For extraction of pesticides from environmental samples, fat analysis in the food industry
  • Single-thickness thimbles have wall thickness of approximately 1mm
  • Double-thickness thimbles have ∽2mm wall thickness
Borosilicate Glass Thimbles
  • For high-temperature extractions up to 550°C (1022°F). Also for using solvents incompatible with cellulose thimbles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 Pk.
Descrizione 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Diameter (English) Inside 1.73 in.
Diameter (Metric) Inside 44 mm
Materiale Cellulose
Spessore della parete 2 mm
Da utilizzare con (applicazione) To analyze fats and extract organic compounds
Grado 603
Lunghezza (sistema imperiale) 9.05 in.
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 266°F
Temperatura max (sistema metrico) 130°C
Product Type Extraction Thimble