Learn More
Cytiva Carta per blotting grado GB005
Consigliata per applicazioni dove i ridotti strati di carta per blotting devono comunque assicurare un'elevata capacità. La carta per blotting Whatman™ grado GB005 garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell’azione capillare, fondamentali per ottenere un trasferimento pulito e uniforme durante il blotting.
112.00€ - 565.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Raccomandato per confezionamento semisecco delle proteine |
---|---|
Formato | Foglio |
Materiale | Cellulosa |
Spessore | 1.5 mm |
Grado | GB005 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10199320
|
Cytiva
10426994 |
58 cm | 58 cm |
565.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10339622
|
Cytiva
10426981 |
20 cm | 20 cm |
139.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11919257
|
Cytiva
10426972 |
15 cm | 15 cm |
112.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Recommended for applications where fewer layers of blotting paper must still ensure a high capacity. Whatman™ Grade GB005 Blotting Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in obtaining clean and even transfers during blotting.
Pura cellulosa prodotta interamente da linter di cotone di altissima qualità senza additivi per escludere qualsiasi contaminazione durante i trasferimentiSpecifica
Raccomandato per confezionamento semisecco delle proteine | |
Cellulosa | |
GB005 |
Foglio | |
1.5 mm |