Learn More
Cytiva Whatman Grade GF/C Glass Microfiber Filters, Binder Free, Ready to Use
Grade GF/C glass filters offer fine particle retention, good flow rate and loading capacity, and support total suspended solids analysis.
Marca:  Cytiva 2822-070
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Codice prodotto. 15863704
  • 109.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 21-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Good flow rate and loading capacity
  • Fine nominal particle retention of 1.2μm
  • Binder free
  • Applications include total suspended solids analysis, industrial waste analysis and potable water
  • GF/C RTU pre-treats traditional GF/C filter with washing, drying, cooling (in a desiccator), and weighing steps aligned to EN 872
  • Certified weight loss of less than 0.017mg/cm2 after preparation
  • Each RTU filter is placed in an individually barcoded aluminum pan that notes the filter weight
Specifica
Specifica
6.7s/100mL/in2
Borosilicate Glass
1.2 μm
Grade GF/C
550°C
Filter, pre-rinsed and dried
7.0 cm
GE’s ready-to-use Whatman filter paper Grade GF/C glass filters offer a good flow rate and loading capacity that support total suspended solids analysis with a fine nominal particle retention of 1.2 μm.
1.2 μm
Widely used for cell harvesting, liquid scintillation counting and binding assays where more loading capacity is required.Highly suitable for use in applications involving air filtration and for gravimetric analysis of volatile materials where ignition is
100 Pieces
260 μm
105 mL/min
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.