Learn More
Cytiva Whatman™ HEPA-CAP 150
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) disco:
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
inlet 3/8 in. FNPT, outlet 3/8 in. FNPT
Whatman™ HEPA-CAP 150
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Descrizione | HEPA-CAP 150, inlet 3/8 in. FNPT, outlet 3/8 in. FNPT (1 pc) |
| Materiale (membrana) | Glass Microfiber |
| Materiale alloggiamento | Polypropylene |
| Stile ingresso | 3/8 in. FNPT |
| Pressione max | 4.1 bar (60 psi) |
| N. per confezione | 1 Piece |
| Stile uscita | 3/8 in. FNPT |
| Quantità | 5 Pieces |
| Diametro (sistema metrico) disco | 150 mm |