Learn More
Cytiva Whatman™ High-Purity Glass Thimbles
Codice prodotto. 11390384
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11390384
Marca: Cytiva 2814259
Use for pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required. Whatman™ High-Purity Thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units and can be used with solvents that are incompatible with cellulose thimbles.
Features 
  • Free of binders and additives
  • Tapered
  • Dimensions: 25 × 90mm
  • Nominal particle retention rating: 0.8μm 
 High-Purity Glass
  • 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF)
  • Resistant to temperatures up to 500°C
 Applications
  • Analysis of hot and acidic gases during emission control and smoke stack gas monitoring
  • Analysis of pesticide residues using Soxhlet extraction
  • Determination of oil/fat content of foods
  • Analysis of oil and grease in solid wastes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution monitoring when analysis of hot and acidic gases is required.
Diameter (English) Inside 0.98 in.
Diameter (Metric) Inside 25 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Materiale Borosilicate Glass Fibers
Spessore della parete 1.7 mm
Da utilizzare con (applicazione) Smoke stack gas monitoring. Soxhlet extraction. Analyzing pesticide residues. Determining oil/fat content of foods. Analysis of oil and grease in solid wastes.
Grado HP-GF
Da utilizzare con (apparecchiatura) For soxhlet extractor
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm
Temperatura max (sistema metrico) 500°C
Product Type Extraction Thimble
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.