Learn More
Cytiva Carta B-2 Parchment
Scioglie i residui in una soluzione acida, essenziale in applicazioni quali le analisi Kjeldahl per il rilevamento dell'azoto nel terreno. La carta per pesatura per analisi Kjeldahl Whatman, grado B-2, è sottile, leggera e a basso contenuto di azoto per analisi chimiche accurate.
Marca:  Cytiva 10347671
31.42 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10090424
  • 48.20€ / pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Dissolves residue-free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil. Whatman Kjeldahl Analysis Weighing Paper, Grade B-2 is thin, lightweight, and low in nitrogen for accurate chemical analysis.
  • Thin (0.04 mm) and lightweight (43 g/m2)
  • Transparent and smooth parchment surface
  • Simple weighing out and sample transfer
  • Reliable for quantitative transfer
  • Range of sheet sizes for ease-of-use
  • Low nitrogen paper that is residue-free for accurate chemical analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sheet
B-2
0.04 mm
3 in.
3 in.
Parchment Paper
Confezione da 500
76.2 x 76.2mm (3 x 3 in.)
76.2 mm
76.2 mm