Learn More
Cytiva Carta B-2 Parchment
Scioglie i residui in una soluzione acida, essenziale in applicazioni quali le analisi Kjeldahl per il rilevamento dell'azoto nel terreno. La carta per pesatura per analisi Kjeldahl Whatman, grado B-2, è sottile, leggera e a basso contenuto di azoto per analisi chimiche accurate.
44.95€ - 115.00€
Specifica
Formato Sheet
Materiale Parchment Paper
Grado B-2
Quantità Confezione da 500
Spessore (sistema metrico) 0.04 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
11343195
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10347673
152.4 x 152.4mm (6 x 6 in.)
44.95€
pezzi 500
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10346004
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10347670
304.8 x 304.8mm (12 x 12 in.)
115.00€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10090424
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10347671
76.2 x 76.2mm (3 x 3 in.)
48.20€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10182594
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10347672
101.6 x 101.6mm (4 x 4 in.)
45.95€
pezzi 500
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Dissolves residue-free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil. Whatman Kjeldahl Analysis Weighing Paper, Grade B-2 is thin, lightweight, and low in nitrogen for accurate chemical analysis.
  • Sottile (0.04 mm) e leggera (43 g/m2)
  • Superficie della carta pergamena trasparente e liscia
  • Facile pesatura e trasferimento dei campioni
  • Affidabile per trasferimento quantitativo
  • Vasta gamma di misure dei fogli per una facilità d'uso
  • Carta a basso contenuto di azoto senza residui, per analisi chimiche accurate
Specifica
Specifica
Sheet
B-2
0.04 mm
Parchment Paper
Confezione da 500