Learn More
Cytiva Carta per analisi Blue Litmus
Impregnate con una miscela di indicatori pH, le cartine tornasole acido-alcali assumono un colore specifico appena vengono a contatto con un campione di pH. La cartina tornasole per analisi blu Whatman™ permette una rapida determinazione dei valori di pH ed è utilizzabile in diverse applicazioni nei laboratori e nell'industria.
Marke: Cytiva 10360300
16.06 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Weitere Details : Peso : 0.07200kg
Beschreibung
Impregnated with a mixture of pH indicators, acid-alkali litmus papers assume a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Litmus Blue Test Paper provides rapid determination of pH values and has a variety of applications in laboratories and industry.
Mixed-indicator tests designed for fast, accurate, and reliable pH solution testing.- Instant pH readings
- Accurate for a wide range of routine pH testing
- Convenient and portable for field use
- Color change in pH solutions ranging from approximately 5 to 8
- Economical
Spezifikation
Blue | |
Strip | |
Cartina con indicatore universale |
Da 5 a 8 | |
Confezione da 100 |