Learn More
Cytiva Carta per analisi Blue Litmus
Impregnate con una miscela di indicatori pH, le cartine tornasole acido-alcali assumono un colore specifico appena vengono a contatto con un campione di pH. La cartina tornasole per analisi blu Whatman™ permette una rapida determinazione dei valori di pH ed è utilizzabile in diverse applicazioni nei laboratori e nell'industria.
Marca:  Cytiva 2600-201A
19.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11380674
  • 23.10€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Impregnated with a mixture of pH indicators, acid-alkali litmus papers assume a color specific to sample pH upon contact with a sample. Whatman™ Litmus Blue Test Paper provides rapid determination of pH values and has a variety of applications in laboratories and industry.
Mixed-indicator tests designed for fast, accurate, and reliable pH solution testing.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Convenient and portable for field use
  • Color change in pH solutions ranging from approximately 5 to 8
  • Economical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Bobina
Test Paper
5 to 8
1 Each