Learn More
Cytiva Whatman™ Mini-UniPrep™ G2 Syringeless Filters
Combined all-in-one filter for autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis.
530.00€ - 5525.00€
Specifica
Descrizione | Syringeless Filters |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis |
Tipo | G2 |
Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Materiale alloggiamento | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | Dimensione del poro | Materiale alloggiamento | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15500123
|
Cytiva
GN503NPEAQU |
PVDF | 0.2 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap |
5275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15520123
|
Cytiva
GN503NPEORG |
PTFE | 0.2 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap |
5275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15510123
|
Cytiva
GN503NPENYL |
Nylon | 0.2 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap |
5275.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15213285
|
Cytiva
GN503NPUAQU |
PVDF | 0.45 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap |
5275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15540123
|
Cytiva
GN503NPUGMF |
Glass Fiber | 0.45 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap |
5275.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15580133
|
Cytiva
GS503NPEAQU |
PVDF | 0.2 μm | Translucent with slit septum cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, slit septum cap |
5525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15590133
|
Cytiva
GS503NPENYL |
Nylon | 0.2 μm | Translucent with slit septum cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, slit septum cap |
5525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15510143
|
Cytiva
GS503NPUAQU |
PVDF | 0.45 μm | Translucent with slit septum cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, slit septum cap |
5525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15520143
|
Cytiva
GS503NPUORG |
PTFE | 0.45 μm | Translucent with slit septum cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, slit septum cap |
5525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
13267129
|
Cytiva
GN203NPEPP |
Polypropylene | 0.2 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15510133
|
Cytiva
GS203NPEPP |
Polypropylene | 0.2 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, slit septum cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15530123
|
Cytiva
GN503NPEPP |
Polypropylene | 0.2 μm | Translucent with standard cap | autosampler vial, plunger with attached filter membrane, standard cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Borosilicate glass chamber with standard or slit septum cap
- Translucent or amber housing
- With integrated autosampler vial, plunger with attached filter membrane
- Holds 0.5mL of unfiltered sample
Specifica
Syringeless Filters | |
Autosampler-supported UHPLC/HPLC analysis | |
0.5 mL |
Borosilicate Glass | |
G2 |