Learn More
Cytiva Filtri senza siringa Mini-UniPrep™
I campioni vengono caricati in un terzo del tempo. I filtri senza siringa Whatman™ Mini-UniPrep™ con setti pre-tagliati rappresentano un modo facile e veloce per rimuovere il particolato dai campioni in preparazione per analisi HPLC e UHPLC.
275.00€ - 2615.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Analisi HPLC/UHPLC di routine; analisi dei composti; uniformità del contenuto; precipitazione di proteine; test di solubilità; test di dissoluzione; filtrazione di campioni; robotica standard su strumenti HPLC con aghi sensibili per una resa superiore; campioni fotosensibili |
---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10435352
|
Cytiva
US203NPEAQU |
PVDF | 0.2 μm | 100/conf. |
275.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11348764
|
Cytiva
US203NPENYL |
Nylon | 0.2 μm | 100/conf. |
284.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11358764
|
Cytiva
US203NPEORG |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0.2 μm | 100/conf. |
275.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11949414
|
Cytiva
US203NPEPES |
Polietersulfone (PES) | 0.2 μm | 100/conf. |
284.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11308774
|
Cytiva
US203NPUGMF |
Microfibra di vetro (GMF) | 0.45 μm | 100/conf. |
284.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11328774
|
Cytiva
US203NPUORG |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0.45μ m | 100/conf. |
275.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10395652
|
Cytiva
US203NPUPES |
PES | 0.45 μm | 100/conf. |
286.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11318774
|
Cytiva
US203NPUNYL |
Nylon | 0.45 μm | 100/conf. |
275.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11368774
|
Cytiva
US503NPENYL |
Nylon | 0.2 μm | 1000/conf. |
2515.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11939424
|
Cytiva
US503NPUAQU |
PVDF | 0.45 μm | 1000/conf. |
2515.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11969414
|
Cytiva
US203NPUAQU |
PVDF | 0.45 μm | 100/Pk. |
275.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11949424
|
Cytiva
US503NPUORG |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0.45 μm | 1000/conf. |
2515.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11318784
|
Cytiva
US503NPUDPP |
Polipropilene (PP) | 0.45 μm | 1000/conf. |
2605.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11919424
|
Cytiva
US503NPEPES |
Polietersulfone (PES) | 0.2 μm | 1000/conf. |
2515.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11909424
|
Cytiva
US503NPEORG |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0.2 μm | 1000/Pk. |
2515.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11999414
|
Cytiva
US503NPEAQU |
PVDF | 0.2 μm | 1000/conf. |
2515.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11398764
|
Cytiva
US203NPUDPP |
Polipropilene (PP) | 0.45 μm | 1000/conf. |
284.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11338784
|
Cytiva
US503NPUNYL |
Nylon | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11959424
|
Cytiva
US503NPUPES |
PES | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11929424
|
Cytiva
US503NPEPP |
Polypropylene | 0.2 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11368784
|
Cytiva
US503NPUPP |
Polipropilene (PP) | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10682863
|
Cytiva
US203NPUPP |
Polipropilene (PP) | 0.45 μm | 1000/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11959414
|
Cytiva
US203NPEPP |
Polipropilene (PP) | 0.2 μm | 100/conf. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Eliminate coring problems associated with repeated automated sampling. Available in standard translucent. Use with standard robotics on HPLC instruments with sensitive needles, allowing for higher throughput.
- For high-throughput automation
- Slit septum cap enables Mini-UniPrep use with current robotics on HPLC instruments for high throughput automation
- Durable yet flexible slit septum cap has been specially designed for instruments with sensitive sampling needs
- Sample evaporation is minimal
- Increase lab productivity and efficiency by processing samples in one-third the time of conventional syringe filters Consist of a 0.5mL capacity chamber and plunger with filtration membrane at one end and a preattached cap/septum at the other
- Designed to fit into any autosampler that accommodates 12 × 32mm vials, or pierce septum with needle to draw sample off for manual injection into an analyzer
Nylon (NYL)
- Sample type: Inherently hydrophilic, aqueous/organic samples in 3 to 10 pH range
- Sample type: Hydrophobic, for samples >50% organic solvents
- Sample type: Aqueous/≤60% organic solvents-low non-specific protein binding media
Do not overfill filter unit or compress the device at an angle before the airtight seal is made. Liquid could escape from air vent hole, resulting in sample loss or personal injury.
Applications:
- Routine HPLC/UHPLC analysis
- Composite assays
- Content uniformity
- Protein precipitation
- Solubility testing
- Dissolution testing
- Sample filtration
- Standard robotics on HPLC instruments with sensitive needles, allowing for higher throughput
- Light sensitive samples
- Ion chromatography
Order Info
Filters are also available with a flared cap to enable trouble-free operation with Shimadzu™ autosamplers.
Multi-sample compressor can process up to six samples at one time, further improving sample processing time.
Specifica
Analisi HPLC/UHPLC di routine; analisi dei composti; uniformità del contenuto; precipitazione di proteine; test di solubilità; test di dissoluzione; filtrazione di campioni; robotica standard su strumenti HPLC con aghi sensibili per una resa superiore; campioni fotosensibili |