Learn More
Cytiva Filtri senza siringa Mini-UniPrep con membrane RC
Processes sample loads in one-third the time. Whatman™ Mini-UniPrep™ Syringeless Filters with RC Membranes provide a faster and easier way to remove particulates from samples being prepared for HPLC and UHPLC analysis. Regemnerated Cellulose (RC) membranes are made of pure cellulose, without any wetting agents
269.00€ - 2525.00€
Specifica
Materiale | Regenerated Cellulose |
---|---|
Tipo | Syringeless Filter |
Volume (sistema metrico) | 0.4 mL (Chamber) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11305124
|
Cytiva
UN203NPURC |
0.45 μm | 100/Pk. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11308754
|
Cytiva
UN203NPERC |
0.2μ m | 100/conf. |
269.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11315124
|
Cytiva
UN503NPURC |
0.45 μm | 1000/Pk. |
2525.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11395114
|
Cytiva
UN503NPERC |
0.2 μm | 1000/Pk. |
2440.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Mini-UniPrep Syringelss Filters feature:
- 4mL chamber with plunger
- Dimension: equivalent in size to 12 x 32mm vials
- Preattached polypropylene cap with septum
- Integral filtration membrane
- Maximum operating temperature: 50°C
- Spontaneously wetting, very good wet strength
- Extremely chemical-resistant; suitable for aqueous and organic solvents
- Hydrophilic
- Mechanically stable
- Usable up to 180°C
Specifica
Regenerated Cellulose | |
Syringeless Filter | |
0.4 mL (Chamber) |