Learn More
Cytiva Membrane in nylon
Codice prodotto. p-112196
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.5μ m
0.5 μm
0.8 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
47 mm
47 mm
90 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 11384864
Marca: Cytiva 7402009
Flessibili e durevoli per manipolazioni semplici. Le membrane in nylon Cytiva sono naturalmente idrofile, per eliminare la necessità di agenti umettanti e preumettanti nella filtrazione di soluzioni acquose.
Flexible and durable for easier handling. Cytiva Nylon Membranes are naturally hydrophilic, eliminating need for wetting agents and prewetting when filtering aqueous solutions.
  • Pure nylon membranes
  • Tear-resistant
  • Filter many organic solvents
  • Autoclavable up to 135°C
  • Biotechnology applications include filtration of tissue culture media, microbiological media, buffers and solutions
  • Used in chromatography to filter samples, aqueous and organic mobile phases, vacuum degassing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0.2 μm
Da utilizzare con (applicazione) Per la filtrazione di soluzioni acquose e della maggior parte dei solventi organici
Idrofobicità Idrofilo
Quantità 50/confezione
Diametro (sistema metrico) 90 mm