Learn More
Cytiva Whatman™ Nytran™ Nylon Membranes
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 cm
30 cm
Larghezza (sistema metrico):
3 m
Formato:
Roll
Dimensione del poro:
0.2 μm
0,45 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Moderately charged—ideal for applications that require a lower charge including Southern and Northern blotting, colony and plaque lifts, as well as dot and slot blots
- Allows for excellent signal-to-noise ratios
- Binding capacity: >400μg/cm2
- Compatible with isotopic and nonisotopic detection
- Available in 0.2μm and 0.45μm pore size for optimal retention of oligos and larger DNA fragments
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 3 m |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for isotopic and nonisotopic detection |
| Capacità di legame | >400μg/cm2 |
| Formato | Roll |
| Materiale | Nylon |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |