Learn More
Cytiva Strisce di confronto complete con indicatore di pH Whatman™
Indicano il valore di pH in modo estremamente chiaro e accurato utilizzando quattro differenti segmenti di cartine indicatrici impregnate di colorante. Le cartine con indicatore di pH in strisce CF Whatman™ utilizzano dei coloranti legati chimicamente che non possono percolare nella soluzione.
Marca: Cytiva 2627-990
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Used for rapid determination of pH values
- Instant pH readings
- Accurate for wide range of routine pH testing
- Convenient and portable for field use
Specifica
Da 3.8 a 5.5 | |
Grazie alla velocità di determinazione dei valori di pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nell'industria | |
Indicatore pH e striscia test CS |
Strip | |
Diagramma integrale dei colori | |
100 x 11 mm |