Learn More
Cytiva Strisce di confronto complete con indicatore di pH Whatman™
Indicano il valore di pH in modo estremamente chiaro e accurato utilizzando quattro differenti segmenti di cartine indicatrici impregnate di colorante. Le cartine con indicatore di pH in strisce CF Whatman™ utilizzano dei coloranti legati chimicamente che non possono percolare nella soluzione.
Marca: Cytiva 2631-990
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Used for rapid determination of pH values
- Instant pH readings
- Accurate for wide range of routine pH testing
- Convenient and portable for field use
Specifica
9.5 to 12 | |
Routine pH testing | |
pH Indicator Test Strip, Integral Comparison |
Strip | |
Integral color chart | |
100 x 11 mm |