Learn More
Cytiva Cartina alla fenolftaleina per analisi a bobina
Per combinare la facilità d'uso con precisione e riproducibilità e determinare il punto di neutralizzazione in reazioni di acidi deboli/alcali forti.
Marca:  Cytiva 2600-204A
19.37 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11310684
  • 21.20€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combines ease-of-use with accuracy and consistency for determination of the neutralization point in weak acid/strong alkali reactions.
La praticità delle cartine indicatrici per la rapida determinazione dei valori del pH è stata utilizzata in numerose applicazioni nei laboratori e nel settore industriale
  • Letture istantanee del pH
  • Accuratezza per una vasta gamma di test di pH di routine
  • Comoda e portatile per l'uso sul campo
  • Economica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Fenolftaleina
Per la determinazione del punto di neutralizzazione in reazioni di acidi deboli/alcali forti
Cartina alla fenolftaleina per analisi
Da 8.3 a 10
Ciascuno