Learn More
Cytiva Whatman™ Polyamide Membranes
Universal filter made from pure polyamide for clarification and sterile filtration
Marca: Cytiva 10414106
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mechanicall strong
- Excellent wet/dry strength
- Hydrophilic for aqueous and organic solutions
- For up to 135°C
Specifica
Polyamide (Nylon) | |
Hydrophilic | |
25 mm |
0.5 μm | |
110 μm |