Learn More
Cytiva Whatman™ Polyamide Membranes
Universal filter made from pure polyamide for clarification and sterile filtration
Marca:  Cytiva 10414114
173.26 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11358944
  • 216.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Mechanicall strong
  • Excellent wet/dry strength
  • Hydrophilic for aqueous and organic solutions
  • For up to 135°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polyamide (Nylon)
Hydrophilic
50 mm
0.5 μm
110 μm