Learn More
Cytiva Whatman™ Polyamide Membranes
Universal filter made from pure polyamide for clarification and sterile filtration
Marca: Cytiva 10414014
152.92 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mechanicall strong
- Excellent wet/dry strength
- Hydrophilic for aqueous and organic solutions
- For up to 135°C
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Polyamide (Nylon) | |
Hydrophilic | |
50 mm |
0.2 μm | |
110 μm |