Learn More
Cytiva Carta per analisi allo ioduro di potassio a bobina
Per combinare la facilità d'uso con precisione e riproducibilità ineguagliabili
Marca:  Cytiva 2602-500A
21.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10255831
  • 22.80€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
La rapida determinazione dei valori del pH ha portato a molte applicazioni in laboratorio e in industria
  • Letture istantanee del pH
  • Preciso per una vasta gamma di analisi di routine di pH
  • Economico
  • Comodo e portatile per l'uso sul campo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per la rilevazione di cloro e altri agenti ossidanti
Ciascuno
Carta per analisi allo ioduro di potassio
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate