Learn More
Cytiva Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.2μm BA83 Protran
100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible
297.00€ - 675.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection |
---|---|
Capacità di legame | High |
Materiale | Nitrocellulose |
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11305304
|
Cytiva
10401316 |
82mm dia. | Disc | 50/Pk. |
297.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11938915
|
Cytiva
10401396 |
30cm x 3m | Roll | 1 Each | |||||
11915104
|
Cytiva
10402495 |
20cm x 3m roll | Roll | 1 Each | |||||
15530093
|
Cytiva
10401403 |
140 x 140mm | Sheet | 50/Pk. |
675.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
- Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
- High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
- Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
- Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
- Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
- Also available in circular formats
Specifica
Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection | |
High | |
Nitrocellulose | |
0.2 μm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- protran BA 83, 82mm
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose