Learn More
Whatman™ Protran™ Nitrocellulose Blotting Membranes: 0.45μm BA85 Protran Sheets and Rolls
Codice prodotto. p-3533056
Click to view available options
Quantità:
1 Each
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
20 cm
30 cm
Larghezza (sistema metrico):
3 m
Formato:
Roll
Dimensione della confezione:
330g
Pezzo
Codice prodotto. 11935104
Marca: Whatman™ 10401197
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
100% pure nitrocellulose to ensure the highest binding capacity possible
  • Universal membrane suitable for Western, Southern, and Northern blotting
  • Hydrophilic, so no prewetting with methanol is required
  • High binding capacity and very low background for superior signal-to-noise ratios without stringent washing conditions
  • Compatible with all common detection methods, including radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent
  • Provide excellent shelf-life for proteins—proteins maintain molecular recognition activity for up to five years on Protran membranes
  • Three pore sizes available—0.45μm is ideal for larger molecular weight samples, 0.2μm ensures binding of samples below 20kDa, 0.1μm is used for molecules below 7kDa
  • Also available in circular formats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 3 m
Da utilizzare con (applicazione) Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection
Capacità di legame High
Quantità 1 Each
Formato Roll
Materiale Nitrocellulose
Dimensione del poro 0,45 μm