Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Tipo non sterile
Designed for aqueous and organic solutions containing high debris levels. Whatman™ Puradisc DpPP Syringe Filters: Nonsterile tolerates high heat and mechanical stress.
126.00€ - 185.00€
Specifica
Dimensione del poro | 0.2 μm |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 0.2 cm2 |
Materiale alloggiamento | Pigment Free Polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10357531
|
Cytiva
6791-0402 |
PVDF |
185.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11323335
|
Cytiva
6786-0402 |
Nylon |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Diameter: 4mm
- Sample volume up to 2mL
- Low hold-up volume <10μl ensures maximum sample recovery
- Tube-tip format (optional)
- Wide sample compatibility
- Choice of membrane or glass microfiber filter media
Applications:
- HPLC samples containing low solid content - filtration will improve column life
- CE (Capillary Electrophoresis) samples - filtration will eliminate spurious peaks
- Sterile filtration of low volume samples
- UV/Vis samples - filter directly into cuvette using tube tip
- Refractometry - filter samples to prevent damage to instrument optics and improve accuracy of results
- Minimize nonspecific binding to membrane (due to small membrane size)
Specifica
0.2 μm | |
0.2 cm2 | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
4 mm |
Sterile | |
Pigment Free Polypropylene (PP) | |
Male luer | |
Syringe Filter |