Learn More
Cytiva Filtro per siringa Puradisc FP 30
Suitable for rapid, routine syringe filtration of samples up to 100mL
Marca:  Cytiva 10462300
157.03 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Codice prodotto. 10077740
  • 201.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Eight different material options
  • Choice of 4 mm, 13mm, and 30mm syringe filter diameter to suit sample volume
  • Range of pore sizes for retaining variety of particles
  • Optional sterile, medical-grade blister pack
  • Optional tube-tip format for accurate dispensing into a micro-vial
Specifica
Specifica
Autoclavable
PTFE
Sterile
Polycarbonate (PC)
Male luer
Syringe Filter
Puradisc FP 30 mm Polytetrafluoroethylene Syringe Filter, 0.2 μm, sterile (50 pcs)
0.2μ m
5.7 cm2
Female luer lock
6.9 bar (100 psi)
30 mm