Learn More
Whatman™ Puradisc H-PTFE Syringe Filters
Puradisc H-PTFE syringe filter contains a hydrophilic membrane that is chemically stable and inert. The H-PTFE membrane exhibits low protein binding and can be used for both aqueous and aggressive organic solvents.
110.00€ - 2670.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Descrizione | Hydrophilic polytetrafluoroethylene (H-PTFE) Filter Media |
Sterilità | Non-sterile |
Materiale alloggiamento | Pigment-free polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16541620
|
Whatman products Cytiva
6772-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 100/Pk. |
218.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16581620
|
Whatman products Cytiva
6773-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 200/Pk. |
820.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16521630
|
Whatman products Cytiva
6774-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 2000/Pk. |
2670.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16551620
|
Whatman products Cytiva
6772-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 100/Pk. |
218.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16591620
|
Whatman products Cytiva
6773-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 500/Pk. |
820.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16531630
|
Whatman products Cytiva
6774-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 2000/Pk. |
2670.00€
pezzi 2000 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16561620
|
Whatman products Cytiva
6772-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 50/Pk. |
110.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16501630
|
Whatman products Cytiva
6773-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 200/Pk. |
324.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16541630
|
Whatman products Cytiva
6774-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 1000/Pk. |
1345.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16571620
|
Whatman products Cytiva
6772-2504 |
25 mm | 0.45 μm | 50/Pk. |
110.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16511630
|
Whatman products Cytiva
6773-2504 |
25 mm | 0.45 μm | 200/Pk. |
324.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
16551630
|
Whatman products Cytiva
6774-2504 |
25 mm | 0.45 μm | 1000/Pk. |
1345.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Can be used with both aqueous solvents and aggressive organic solvents
- Suitable for sample preparation for high performance and ultra-high performance liquid chromatography (HPLC and uHPLC)
- Choice of 13 mm or 25 mm syringe filter diameter to suit sample volume
- Choice of 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes for retaining a variety of particles
- Suitable for rapid syringe filtration of samples
Specifica
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Female luer lock | |
Syringe Filter |
Hydrophilic polytetrafluoroethylene (H-PTFE) Filter Media | |
Pigment-free polypropylene (PP) | |
Male luer |