Learn More
Cytiva Filtri per siringa Puradisc 25 mm: Tipo non sterile
Adattabili a un'ampia gamma di tipi di campioni e applicazioni, tra cui l'elettroforesi capillare, le preparazioni biologiche, la filtrazione di proteine e la preparazione dei campioni nella spettroscopia UV. I filtri per siringa in nylon Whatman™ Puradisc non sterili sono resistenti a vari solventi organici e adatti per l'utilizzo con campioni a pH elevato.
187.00€ - 1645.00€
Specifica
Materiale | Nylon |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 4.2 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | For aqueous or solvent-based solutions, HPLC, TLC, GC sampling |
Materiale alloggiamento | Pigment Free Polypropylene (PP) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11394644
|
Cytiva
6751-2502 |
0.2 μm | 200 Pieces |
610.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10225931
|
Cytiva
6751-2504 |
0.45 μm | 200/confezione |
610.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11343325
|
Cytiva
6751-2510 |
1.0 μm | 200 Pieces |
610.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11343315
|
Cytiva
6752-2504 |
0.45 μm | 500 Pieces |
1100.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11323315
|
Cytiva
6753-2504 |
0.45 μm | 1000 Pieces |
1645.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11333305
|
Cytiva
6753-2502 |
0.2 μm | Confezione da 1000 |
1630.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11333325
|
Cytiva
6753-2510 |
1.0 μm | 1000 Pieces |
1630.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11384644
|
Cytiva
6750-2504 |
0.45 μm | 50 Pieces |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11374644
|
Cytiva
6750-2502 |
0.2 μm | 50 Pieces |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11364730
|
Cytiva
6750-2510 |
1.0 μm | 50 Pieces |
187.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Caters to a wide variety of sample types and applications, including capillary electrophoresis, biological preparations, protein filtration, and UV spectroscopy sample preparation. Whatman™ Puradisc Nylon Syringe Filters: Nonsterile are resistant to a range of organic solvents and suitable for use with high pH samples.
- Per filtrare soluzioni a base di acqua o di solvente, campionamento HPLC, TLC e GC
- Idrofobici, flessibili, resistenti agli strappi e autoclavabili.
- Membrana realizzata in nylon
- Non sterili
Specifica
Nylon | |
4.2 cm2 | |
Pigment Free Polypropylene (PP) | |
Male luer | |
Syringe Filter | |
22.9 x 28.4 mm |
Non-sterile | |
For aqueous or solvent-based solutions, HPLC, TLC, GC sampling | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
Up to 100 mL | |
25 mm |