Learn More
Cytiva Whatman™ QM-C Quartz Filter Paper, Circles
For heavy metal analysis of particulate matter and air quality monitoring
302.00€ - 1055.00€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 19 s/100 mL/in2 |
---|---|
Peso base | 85 g/m2 |
Formato | Disc |
Materiale | Silica |
Grado | Grade QM-C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16493529
|
Cytiva
1855-037 |
37 mm |
302.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17662165
|
Cytiva
1855-045 |
45 mm |
331.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16403539
|
Cytiva
1855-047 |
47 mm |
345.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17672165
|
Cytiva
1855-050 |
50 mm |
379.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16521620
|
Cytiva
1855-082 |
82 mm |
486.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16413539
|
Cytiva
1855-090 |
90 mm |
645.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16531620
|
Cytiva
1855-110 |
110 mm |
695.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16423539
|
Cytiva
1855-150 |
150 mm |
1055.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 100% Quartz Microfiber Filter Paper, Grade QM-C
- Addresses the challenge of heavy metal analysis in PM2.5/PM10
- Enables customers to generate high-quality data
- Features low trace metals and high temperature resistance
- Free of any binders or organic chemicals
- Pre-fired filters eliminate firing step, saving time in preparation process
- Air retention efficiency ≥99.95% @ 0.3 μm DOP
- Temperature resistance up to 1200°C.
- Batch-specific metal report is available on supplier website
- Certified to conform to European and US EPA standards for heavy metal analysis in air particulate matter
Specifica
19 s/100 mL/in2 | |
Disc | |
Grade QM-C | |
475 μm |
85 g/m2 | |
Silica | |
1200°C | |
Quartz Filter Paper |