Learn More
Cytiva Cerchi lisci di grado qualitativo - Grado 1
Per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio, spesso usata per la chiarificazione di liquidi. Carta filtrante qualitativa Whatman™: I cerchi di grado 1 sono ampiamente utilizzati per le carte filtranti di grado standard in applicazioni di routine con ritenzione e portata media.
5.77€ - 139.88€
Specifica
Velocità di flusso dell'aria | 13sec./100mL/sq. in. |
---|---|
Peso base | 87 g/m2 |
Formato | Circolari |
Materiale | Cellulose |
Particle Retention | >11 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11350394
|
Cytiva
1001-0155 |
15 mm | 500/conf. |
38.68€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11302805
|
Cytiva
1001-020 |
20 mm | 400/Pk. |
32.91€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11312805
|
Cytiva
1001-025 |
25 mm | 100 per confezione |
32.92€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10193971
|
Cytiva
1001-030 |
30 mm | 400 per confezione |
32.92€
pezzi 400 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11332805
|
Cytiva
1001-032 |
32 mm | 100/conf. |
8.26€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10433891
|
Cytiva
1001-042 |
4.25 cm | 100/conf. |
8.26€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11352805
|
Cytiva
1001-047 |
47 mm | Confezione da 100 |
8.26€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10292221
|
Cytiva
1001-055 |
5.5 cm | 100/conf. |
8.26€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11372805
|
Cytiva
1001-070 |
7 cm | 100/conf. |
8.99€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10738611
|
Cytiva
1001-085 |
85 mm | Confezione da 100 |
10.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11392805
|
Cytiva
1001-090 |
9 cm | 100/conf. |
10.63€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11302815
|
Cytiva
1001-110 |
11 cm | 100/conf. |
13.22€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10424081
|
Cytiva
1001-125 |
12.5 cm | 100/conf. |
13.60€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11322815
|
Cytiva
1001-150 |
15 cm | 100/conf. |
19.42€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10434271
|
Cytiva
1001-185 |
18.5 cm | 100/conf. |
32.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11342815
|
Cytiva
1001-240 |
24 cm | 100/conf. |
46.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10786262
|
Cytiva
1001-270 |
27 cm | 100/conf. |
57.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10134071
|
Cytiva
1001-320 |
320 mm | 100/conf. |
77.16€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15788032
|
Cytiva
1001-325 |
25 mm | 100/conf. |
7.88€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11370394
|
Cytiva
1001-329 |
30 mm | 100/conf. |
8.49€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11340394
|
Cytiva
1001-385 |
385 mm | 100/conf. |
139.88€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11372815
|
Cytiva
1001-400 |
400 mm | 100/conf. |
130.73€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11320394
|
Cytiva
1001-6508 |
10 mm | 500/conf. |
38.80€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12494272
|
Cytiva
1001-045 |
45 mm | 100/Pk. |
5.77€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids. Whatman™ Qualitative Filter Paper: Grade 1 Circles are widely used standard grade filter papers for routine applications with medium retention and flow rates.
- Ritenzione delle particelle: >11μm
- Porosità: media
- Velocità di filtrazione†: ASTM™, 40 sec.; Herzberg, 150 sec.
- Superficie: liscia
Specifica
13sec./100mL/sq. in. | |
Circolari | |
>11 μm | |
57mL/min. (water) | |
Grade 1 | |
180 μm |
87 g/m2 | |
Cellulose | |
150 sec. | |
A widely used standard grade filter paper for routine applications with medium retention and flow rate. It covers a wide range of laboratory applications and is frequently used for clarifying liquids. | |
Medium |