Learn More
Cytiva Cerchio di carta filtrante quantitativa di grado 589/1
Filtra i precipitati grossolani utilizzando materiali virtualmente privi di ceneri. La carta da filtro quantitativa Whatman™ grado 589/1 consente di misurare la finezza del cemento o di determinare il contenuto di ceneri nei prodotti alimentari.
37.50€ - 125.00€
Specifica
Codice colore | Black |
---|---|
Formato | Circolari |
Materiale | Cotton Linters |
Particle Retention | Da 12 a 25 μmm |
Velocità di filtraggio | 25 s |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11385184
|
Cytiva
10300009 |
90 mm |
37.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11395184
|
Cytiva
10300010 |
110 mm |
57.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11305194
|
Cytiva
10300011 |
125 mm |
62.25€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11315194
|
Cytiva
10300012 |
150 mm |
95.82€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11325194
|
Cytiva
10300014 |
185 mm |
125.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Designed for fast filtration of coarse precipitate. Whatman™ Grade 589/1 Quantitatve FIlter Paper Circles support tests such as cement fineness measurement in a standard Blaine test or determination of the ash content in foodstuffs.
Progettati per la filtrazione rapida dei precipitati grossolani come ausilio nei test, ad esempio misurazione della finezza del cemento in test Blaine standard o determinazione del contenuto di ceneri nei prodotti alimentari.- Velocità di filtrazione Herzberg di 50 s
- Filtro fascia nera per la filtrazione di precipitati grossolani
- Senza ceneri a portate molto elevate
Specifica
Black | |
Cotton Linters | |
25 s | |
Designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.For the filtration of coarse precipitates.For many quantitative standard methods, especially for gravimetric applications (e.g., determination of the ash content | |
190 μm |
Circolari | |
Da 12 a 25 μmm | |
alta | |
Grade 589/1 | |
Ashless |