Learn More
Cytiva Whatman™ Roby 25 Syringe Filter Validation Kit
For use with Whatman Roby 25 Syringe Filters for Automation (cat. no. 09302128)
Marca:  Cytiva 10463898
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.02000kg
Codice prodotto. 11989327
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Includes six different types of filters: packed in six tubes with 25 filter holders each
  • Filter validation protocol with filter selection aid
  • All important selection tests explained step-by-step with all the important properties at a glance
Fine filtration of samples in the automatic tablet dissolution test. The Roby 25 Filter Validation Kit can be used for method development.
Specifica
Specifica
For automation
GF (1μm), GF (0.7μm); 0.45μm
150/Pk.
Filter Validation Kit