Learn More
Cytiva Whatman™ Sealable Hybridization Bags
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Heat Seal
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Make hybridizations and incubations simpler
Use for hybridization and incubation reactions on thin wet membranes.
- Open on three sides for easy insertion of wet membrane
- Can be sealed with a standard heat-sealer
- Size: 20.3 × 25.8cm (8 × 10 in.)
Specifica
Specifica
| Tipo di chiusura | Heat Seal |
| Da utilizzare con (applicazione) | Hybridization and incubation reaction |
| Quantità | 50 Pack |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20.3 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 20.3 cm |
| Product Type | Sealable Reaction Bag |