Learn More
Cytiva Whatman™ Solvent IFD, 0.2μm, 50mm, polypropylene
GE’s Solvent IFD is a high-flow HPLC in-line filter/degasser, designed to simultaneously filter and degas organically based HPLC mobile phases.
201.00€ - 233.00€
Specifica
Dimensione del poro 0.2 μm
Area di filtraggio 16 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Whatman Aqueous and Solvent IFD Inline Filter Degassers
Materiale alloggiamento Polypropylene (PP)
Quantità 10 pieces
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Raccordo ingresso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Raccordo ingresso (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11323415
Vedere i documenti
Cytiva
6725-5002
diameter tubing 0.8 to 4 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11324644
Vedere i documenti
Cytiva
6725-5002A
1/8 in. tubing only Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Faster than traditional mobile phase preparation
  • Chemically resistant polypropylene membrane and housing, built to filter solvent mobile phases without expensive stand-alone degassing equipment
  • Air vent on inlet with luer lock cap
  • Integrity-testable with the bubble point method
  • End fittings included – for replacement rings and caps, see our IFD end fitting kit
Specifica
Specifica
0.2 μm
Whatman Aqueous and Solvent IFD Inline Filter Degassers
10 pieces
50 mm
16 cm2
Polypropylene (PP)
Solvent IFD