Learn More
Cytiva Imbuto filtrante in tre pezzi
Per prevenire perdite periferiche della soluzione intorno e attraverso il cerchio del filtro. L'imbuto filtrante Whatman™ per filtri in microfibra di vetro sono dotati di piatto acrilico e morsetti sui bordi.
247.00€ - 720.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Include | Acrylic plate |
Tipo | Filter Funnel |
Includes: Piatto acrilico per temperature di lavoro elevate pari a 65 °C
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Volume (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) membrana | Volume (sistema metrico) | Area di filtraggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11300634
|
Cytiva
1950-002 |
25 mm | 16 mL | 2 cm2 |
247.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11310634
|
Cytiva
1950-004 |
3.2 cm | 36 ml | 8 cm2 |
280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10387671
|
Cytiva
1950-007 |
50 mm | 115 ml | 19.6 cm2 |
339.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11330634
|
Cytiva
1950-009 |
70 mm | 200 ml | 38.5 cm2 |
390.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11340634
|
Cytiva
1950-012 |
125 mm | 530 mL | 66.5 cm2 |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10384061
|
Cytiva
1950-017 |
50 mm | 210 ml | 19.6 cm2 |
389.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10184161
|
Cytiva
1950-027 |
70 mm | 400 ml | 19.6 cm2 |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Features quick and easy filtration. Whatman™ Three-piece Filter Funnels dismantle quickly for the insertion of a new filter. Funnels are available with a choice of three plates and come in several sizes.
- Facilmente smontabile e pronto per l’inserimento di nuovi filtri
- Le flange sigillanti in vetro dell’imbuto e del serbatoio sono piatte per assicurare una buona chiusura ermetica del filtro
- Tutti i solidi trattenuti si depositano all’interno del cerchio del filtro
- Il serraggio dei bordi previene perdite periferiche della soluzione intorno e attraverso il cerchio del filtro
- Le parti possono essere pulite in modo rapido ed efficace grazie alla semplicità del design
Specifica
Polypropylene | |
Acrylic plate | |
Filter Funnel |