Learn More
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfer System, Small Refills
For use with TurboBlotter Kits
200.00€ - 272.00€
Specifica
Tipo | Nytran™ SPC 0.45μm TurboBlotter™ Refill |
---|---|
Include | Five sets of transfer materials (Nytran™ SPC membrane, wick and stack of 8 sheets of 3mm chromatography Paper and 20 sheets of GB004 Paper) |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) gel | Lunghezza (sistema metrico) gel | Larghezza (sistema imperiale) gel | Larghezza (sistema metrico) gel | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) gel | Lunghezza (sistema metrico) gel | Larghezza (sistema imperiale) gel | Larghezza (sistema metrico) gel | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11919297
|
Cytiva
10416306 |
5.5 in. | 14 cm | 4.3 in. | 11 cm |
272.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11999287
|
Cytiva
10416302 |
5.9 in. | 15 cm | 3.9 in. | 10 cm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Refill packs contain additional membranes and papers needed for further transfers.
- Consists of one sheet of Nytra™ SPC 0.45μm Nylon membrane
- One wick of 3MM Chr blotting paper
- Blotter stack composed of eight sheets of 3MM Chr blotting paper
- 20 sheets of GB004 blotting paper
- Refills contain five sets of transfer materials
Specifica
Nytran™ SPC 0.45μm TurboBlotter™ Refill | |
Five sets of transfer materials (Nytran™ SPC membrane, wick and stack of 8 sheets of 3mm chromatography Paper and 20 sheets of GB004 Paper) |