Learn More
Cytiva Membrane in nitrato di cellulosa tipo WCN
Consigliata per la maggior parte delle applicazioni di routine, questa membrana viene prodotta in condizioni strettamente controllate. Membrane in nitrato di cellulosa Cytiva tipo WCN con distribuzione fitta dei pori per una maggiore capacità di cattura e analisi della superficie.
Marca:  Cytiva 7190-002
145.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.06660kg
Codice prodotto. 11384854
  • 156.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Recommended for majority of routine applications, this membrane is manufactured under strictly controlled conditions. Whatman™ Type WCN Cellulose Nitrate Membranes narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Among the strongest of their type with noticeably improved flexibility and tolerating abuse without sacrificing integrity
  • Low level of extractables—generally below that of other similar membranes
  • Advanced manufacturing ensures narrow pore size distribution and minimal batch-to-batch variation
  • Autoclavable at 121°C (250°F), with low shrinkage
  • Gridded circles available (Cat. No. 09-529-710 Series)
Specifica
Specifica
Nitrato di cellulosa
Non-sterile
Idrofilo
25 mm
Bianco
1.0μ m
Filtrazione chiarificante (generica)
100/conf.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose