Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo Syringe Filters, 0.45μm, PES filtration media
Hydrophilic PES membranes are designed for stability in low pH, have low levels of extractables, and exhibit low protein binding, making them suitable for many aqueous and organic solvents.
805.00€ - 855.00€
Specifica
Materiale PTFE
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 0.65 cm2
Materiale alloggiamento Polypropylene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Prezzo Quantità e disponibilità  
15823597
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9912-1304
13 mm 19.6 × 16.9 mm
855.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15843597
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
9912-2504
25 mm 24.5 × 29.2 mm
805.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Hydrophilic PES membranes are designed for stability in low pH, have low levels of extractables, and exhibit low protein binding, making them suitable for many aqueous and organic solvents.
Whatman Uniflo 13 mm syringe filters from Cytiva’s Life Sciences business combine premium quality with economic efficiency. They are well suited for rapid, routine syringe filtration of small volume samples up to 10ml in laboratory sample prep. They are available in a variety of membrane choices and pore sizes with a polypropylene overmold housing. Uniflo filters are individually inkjet printed for easy filter identification and packaged in clean resealable, recyclable plastic boxs to optimize laboratory storage space.
Specifica
Specifica
PTFE
Non-sterile
Polypropylene
Male Slip Luer
500 Pieces
0.45 μm
0.65 cm2
Femal Luer lock
67.5 psi