Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo™ Syringe Filters With GF Pre-filter, 0.45 μm
Whatman™ Uniflo™ syringe filters are disposable filter units designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL.
298.00€ - 1175.00€
Specifica
Materiale | PTFE |
---|---|
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Sterilità | Non-sterile |
Area di filtraggio | 4.98 cm2 |
Materiale alloggiamento | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale (membrana) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17345200
|
Cytiva
9931-3004 |
H-PTFE | 100 Pk. |
298.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17365200
|
Cytiva
9932-3004 |
H-PTFE | 500 Pk. |
1175.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17141665
|
Cytiva
9929-3004 |
Nylon | 100 Pk. |
298.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17161665
|
Cytiva
9930-3004 |
Nylon | 500 Pk. |
1175.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17121655
|
Cytiva
9923-3004 |
PES | 100 Pk. |
298.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17141655
|
Cytiva
9924-3004 |
PES | 500 Pk. |
1175.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17101665
|
Cytiva
9927-3004 |
PTFE | 100 Pk. |
298.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17121665
|
Cytiva
9928-3004 |
PTFE | 500 Pk. |
1175.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17161655
|
Cytiva
9925-3004 |
PVDF | 100 Pk. |
298.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17181655
|
Cytiva
9926-3004 |
PVDF | 500 Pk. |
1175.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 17-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Whatman Uniflo GF Syringe Filters are available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing
- 0.2 μm or 0.45 μm pore sizes
- Laser etched printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Specifica
PTFE | |
Non-sterile | |
Polypropylene | |
67.5 psi | |
Glass Fiber (GF) |
0.45 μm | |
4.98 cm2 | |
Female Luer lock | |
Male Slip Luer | |
30 mm |