Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 1000mL Media Bottle, Clear Type I
175.24 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Closure Included:
Yes
Descrizione
- Clear borosilicate glass bottles, non-graduated
- Special pour lip facilitates pouring
- Packaged in partitioned carton to help prevent scratch marks on bottles
- Hazardous communication label included for each case for content ID and safety notification
- Tamper evident seal keeps lidded bottles sealed to protect contents from accidental misuse
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Colore | Clear |
Include | Pour lip |
Materiale | Borosilicate Glass (Type I) |
Imballaggio | Partitioned case |
Quantità | 12 EA |
Colore chiusura | Black |
Closure Included | Yes |
Altezza (sistema metrico) | 231 mm |
Product Type | Media Bottle |