Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Polypropylene Vials with Limited Volume Insert
Limited Volume
309.00€ - 315.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Volume (sistema metrico) | 0.3 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | For maximum retrieval of contents |
Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12483661
|
DWK Life Sciences
225185 |
Screw Cap |
315.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12634793
|
DWK Life Sciences
225180 |
Crimp Cap |
309.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 0.30mL volume
- Offer good chemical resistance
- Conical interior eliminates time-consuming assembly of vials and limited volume inserts
- Designed for maximum retrieval of contents
Specifica
12 mm | |
0.3 mL | |
1.25 in. | |
32 mm | |
11 mm |
Polypropylene | |
For maximum retrieval of contents | |
Limited volume insert | |
1000 Cs. |