Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Screw-Top Vials
Wheaton 15 x 45 Screw Top Vials are designed primarily for use in the Waters WISP™ 48-position and other autosamplers. The vials are manufactured from Type I borosilicate glass and packaged in shrink- wrapped trays of 100 for convenience and cleanliness
309.00€ - 361.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Marking Spot | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12492741
|
DWK Life Sciences
224795-01 |
Amber | Yes |
361.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12482741
|
DWK Life Sciences
224795 |
Amber | No |
309.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12472741
|
DWK Life Sciences
224794-01 |
Clear | Yes |
315.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from clear and amber Type I borosilicate glass
- Limited volume inserts available separately
Specifica
Screw Cap | |
45 mm |