Learn More
DWK Life Sciences Flaconcini per scintillazione di liquidi in PET da 20 ml, con tappi collegati
Codice prodotto. 11758929 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Linerless
Metal Foil/Cork
Metal Foil/Pulp
Polietilene
Polietilene espanso
Materiale chiusura:
Polipropilene
Polyethylene
Polypropylene
Urea
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11758929
Marca: DWK Life Sciences 986731
For optimal performance in the laboratory. Wheaton™ 20mL PET Liquid Scintillation Vials, With Caps Attached offer low permeability to solvents and minimal background counts.
  • Clarity of glass with the safety of plastic
  • Vial can be incinerated; no harmful gas is generated
  • Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
Order Info
Bianco. Imballati in vassoi di utilità con ogni vassoio a scomparti contenente 100 fiale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Metal Foil/Pulp
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.06 in.
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale PET
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Offer low permeability to solvents and minimal background counts, vials can be safely incinerated, no harmful gas is generated
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Tray
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 61 mm