Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 20mL PET Liquid Scintillation Vials, With Separate Caps
Codice prodotto. p-4909441 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Materiale chiusura:
Polypropylene
Urea
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 12407361
Marca: DWK Life Sciences 986742
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Offer low permeability to solvents and minimal background counts
  • Clarity of glass with the safety of plastic
  • Vial can be incinerated; no harmful gas is generated
  • Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
Order Info
White. Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps in a separate bag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Metal Foil/Cork
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.06 in.
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale PET
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Offer low permeability to solvents and minimal background counts, vials can be safely incinerated, no harmful gas is generated
Altezza (sistema imperiale) 2.4 in.
Tipo di imballaggio Tray
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 61 mm